EP0030128796
Eppendorf® twin.tec 96-Well-PCR-Platten
green plate, conical bottom colorless wells, pkg of 300 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.15
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom colorless wells
green plate
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
pkg of 300 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030128796
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 wells
Maximales Well-Volumen
150 μm
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten für Zuverlässigkeit bei jedem PCR-Assay. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der starre Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für Automatisierungs- und Hochdurchsatzprozesse, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)