EP0030128524
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
green plate, conical bottom green wells, pkg of 25 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom green wells
green plate
polypropylene
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030128524
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
384 wells
Maximales Well-Volumen
40 μm
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG