EP0030119851
Eppendorf® Cuvette Rack
Holds 30 x cuvettes, 3 rows of 10 wells each, pkg of 2 pieces, white, Autoclavableautoclavable
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.11
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
3 rows of 10 wells each
Autoclavable
autoclavable
Holds 30 x cuvettes
Verpackung
pkg of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 30119851
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)