Merck
EP0030108310
Eppendorf® DNA-LoBind-Röhrchen
capacity 5.0 mL, PCR clean, pack of 200 ea (4 bags of 50 ea)
Synonym(e):
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Materialien
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
PCR clean
neck thread Push fit
Verpackung
pack of 200 ea (4 bags of 50 ea)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030108310
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
5.0 mL
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
Maximiert die Rückgewinnung von Nukleinsäuren. Eppendorf-LoBind-Röhrchen reduzieren die Bindung zwischen Probe und Oberfläche erheblich, um eine maximale Rückgewinnung von DNA- und RNA-Molekülen sicherzustellen. Die ideale Lösung für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung Ihrer wertvollen Nukleinsäuren
Leistungsmerkmale und Vorteile
Reduziert die Bindung zwischen Probe und Oberfläche erheblich, um eine maximale Rückgewinnung von DNA- und RNA-Molekülen sicherzustellen
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)