EHU160931
MISSION® esiRNA
esiRNA human RP11-363G10.2 (esiRNA1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CACAGCTCCTTGTCGTTGAATCTCGTATCACTGATGGTAATTTGCAGAGGAATAATTAAGTTGGTGATTCACTTTAGGATGTACTGCCCTCCGAGGCTGAAAGCTAAACACATAGAGCCCACGTTACGCCCAGTACCACTTAAGGAACTGCGGATTAGTCACTGGCCCAATGAATGCATCAGACACTCAGCTTCAGTTCCCATGGCAACAGGGGCTAATGGCCTAGAGACTAAAGATGAGACAAAGAGAAACGCAGAGAAATGTGCGTGTTCTGTCTTCCTCTGAGGTACGCAAGCCCCTATTCAGGGATTGAAAAGAACATTCGCTTTAGTTCTACCCTGCCCTCCCCTCAATGCTGGGTGGAGGAGGGCAGAAACGCAGACGGGCCTGACATGAATCCAGAATTTCTACATCCTCTCAATGCACCTGCACGGTTTGGAGACAGGCTTCTTTGTCCCCGAGCCATCATGTTACCAACAATGTATTGTACCTGCAAACCATGCCTGTGGAACCTAGGATTCCTGCTACCCCAACTCAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C