Merck
EHU018341
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NR1H2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CAGCAGCAGGAGTCACAGTCACAGTCGCAGTCACCTGTGGGGCCGCAGGGCAGCAGCAGCTCAGCCTCTGGGCCTGGGGCTTCCCCTGGTGGATCTGAGGCAGGCAGCCAGGGCTCCGGGGAAGGCGAGGGTGTCCAGCTAACAGCGGCTCAAGAACTAATGATCCAGCAGTTGGTGGCGGCCCAACTGCAGTGCAACAAACGCTCCTTCTCCGACCAGCCCAAAGTCACGCCCTGGCCCCTGGGCGCAGACCCCCAGTCCCGAGATGCCCGCCAGCAACGCTTTGCCCACTTCACGGAGCTGGCCATCATCTCAGTCCAGGAGATCGTGGACTTCGCTAAGCAAGTGCCTGGTTTCCTGCAGCTGGGCCGGGAGGACCAGATCGCCCTCCTGAAGGCATCCACTATCGAGATCATGCTGCTAGAGACAGCCAGGCGCTACAACCACGAGACAGAGTGTATCACCTTCTTGAAGGACTTCACCTACAGCAAGGACGACTTCCAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jasmin R Agarwal et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(7), 1873-1881 (2014-05-09)
The Hedgehog (Hh) signaling pathway is aberrantly activated in a wide variety of human cancers, and recent clinical studies have demonstrated that pathway inhibitors are effective in advanced basal cell carcinoma (BCC). The majority of these agents have been designed
Mengyang Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 290(23), 14418-14429 (2015-04-29)
Cholesteryl ester transfer protein (CETP) transfers cholesteryl esters from high density lipoprotein to triglyceride-rich lipoproteins. CETP expression can be transcriptionally activated by liver X receptor (LXR). Etoposide and teniposide are DNA topoisomerase II (Topo II) inhibitors. Etoposide has been reported
Limei Zhong et al.
Molecular immunology, 60(1), 32-43 (2014-04-22)
Liver X receptors (LXRs) are nuclear receptors that play an essential role in lipid and cholesterol metabolism. Emerging studies indicate a potential function for LXRs in regulating dendritic cell (DC)-dependent immune responses; however, the role of LXRs in DC differentiation