CLS356691
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom white wells, lid
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom white wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
Hersteller/Markenname
Corning 356691
Größe
96 well
Well-Größe
96 wells
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)