CLS356487
Corning® BioCoat™ Collagen Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, vented, Cap
Synonym(e):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
rectangular flask
Leistungsmerkmale
vented Cap
Straight neck
Verpackung
pkg of 40 ea (8 packs of 40)
Hersteller/Markenname
Corning 356487
Kapazität
175 cm2
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)