Merck
CLS353910
Corning® Falcon® 96 Well Cell Culture Plate
round clear polystyrene, lid: no, non-sterile
About This Item
UNSPSC-Code:
41122102
NACRES:
NB.13
Materialien:
round clear polystyrene
Sterilität:
non-sterile
Leistungsmerkmale:
lid: no
Materialien
round clear polystyrene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Hersteller/Markenname
Corning 353910
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)