CLS1500P250
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 250 mL, polypropylene, with GL-45 PP screw cap
Synonym(e):
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
Leistungsmerkmale
cap
Verpackung
pack of 20 ea
Hersteller/Markenname
Corning 1500P-250
H × AD
204 mm × 108 mm
Kapazität
250 mL
Fitting
45
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)