707.fl
99072807, mouse spleen, Lymphoblastoid
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
707.fl, 99072807
Biologische Quelle
mouse spleen
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Mouse friend Leukaemia
Beschreibung der Zelllinie
Has a high ability to differentiate into erythroblastoid cells.
Nährmedium
RPMI 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Subkultur-Routine
Maintain cultures between 3-9 x 10,000 cells/ml 37°C 5% CO2.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)