Sf9 Cell Line from Spodoptera frugiperda pupal ovarian tissue
89070101
Synonym(e):
SF-9 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
insect ovary
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Spherical
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Artikel
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com