MFE-280
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 98050131, human endometrium, Epithelial
Synonym(e):
MFE280 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human endometrium
Verpackung
tube of 5 μg 98050131-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98050131-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Near diploid
Morphologie
Epithelial
Produkte
Placental protein 14
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 9,12
D13S317: 10,12
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 7
TPOX: 9,10
vWA: 17
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)