OE33 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96070808, human esophagus, Epithelial
Synonym(e):
JROECL33, JROECL33 Cells, OE-33 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human esophagus
Verpackung
tube of 5 μg 96070808-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96070808-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Aneuploid
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
MHC class I, ICAM-1
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)