SK-N-F1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94092304, human nerve (bone marrow metastasis), Epithelial-like
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human nerve (bone marrow metastasis)
Verpackung
tube of 5 μg 94092304-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94092304-1VL
Wachstumsmodus
Adherent/aggregates in suspension
Karyotyp
Aneuploid
Morphologie
Epithelial-like
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Transferrin receptor
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
metastasis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 8,9
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 16,17
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)