LA-N-1
6041201, human nerve, Tear-drop shaped
Synonym(e):
LAN 1 Cells, LAN1 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LA-N-1, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 6041201, human nerve, Tear-drop shaped, 06041201
Biologische Quelle
human nerve
Verpackung
tube of 5 μg 06041201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06041201-1VL
Wachstumsmodus
Semi-adherent aggregates
Karyotyp
Modal no. 87, range 47 - 87
Morphologie
Tear-drop shaped
Produkte
Catecholamine
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
metastasis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
CSF1PO: 12
D13S317: 11,12
D16S539: 9
D5S818: 12
D7S820: 10,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,19
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)