COLO 792
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93052616, human skin (brain metastasis), Epithelial
Synonym(e):
COLO792 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human skin (brain metastasis)
Verpackung
tube of 5 μg 93052616-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93052616-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
metastasis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 12
D5S818: 10,12
D7S820: 10,11
THO1: 6,9
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)