Merck
Zelllinie Nthy-ori 3-1 human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90011609, human thyroid (follicular epithelial), Epithelial
Synonym(e):
HTori-3.1 Cells, Nthy-ori 3.1 Cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Biologische Quelle
human thyroid (follicular epithelial)
Verpackung
tube of 5 μg 90011609-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90011609-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Humane Schilddrüsenfollikel-Epithelzellen
Beschreibung der Zelllinie
Normale humane, primäre Schilddrüsenfollikel-Epithelzellen wurden mit einem Plasmid transfiziert, das zu ihrer Immortalisierung ein ursprungsdefizientes SV40-Genom (Sv-ori) enthält. SV40 DNA konnte unter Beibehaltung mehrerer verschiedener Funktionen normale Schilddrüsen-Epithelzellen immortalisieren.
Anwendung
Die humane Zelllinie Nthy-ori 3-1 ist in Transfektions- und Virusstudien zur Anwendung gekommen. Darüber hinaus wird sie zur Untersuchung der Kontrolle und des Wachstums der Zellen in der menschlichen Schilddrüse verwendet. Die Zelllinie wird für microRNA(miRNA)-Expressionsanalysen verwendet.
Nährmedium
RPMI 1640 + 2 mM Glutamin + 10 % fötales Kälberserum (FKS).
Subkultur-Routine
Subkonfluente Kulturen (70–80 %) 1:3 bis 1:6 splitten, d. h. Impfen zu 2–4x10.000 Zellen/cm2 mit 0,25 % Trypsin oder Trypsin/EDTA, 5 % CO2 bei 37 °C.
Sonstige Hinweise
Für Asien-Pazifikraum-Lieferungen& können zusätzliche Liefer- und Bearbeitungsgebühren anfallen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundenbetreuer.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)