Neuro 2a Cell Line from mouse
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89121404, mouse nerve, Neuronal/amoeboid-like
Synonym(e):
N2a Cells, Nb2a Cells, Neuro2a Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse nerve
Beschreibung
Mouse Albino neuroblastoma
Verpackung
tube of 5 μg 89121404-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89121404-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 40
Morphologie
Neuronal/amoeboid-like
Produkte
Microtubular protein
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)