Merck
Hs 633T
89050201, human fibrosarcoma, Not specified
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Biologische Quelle:
human fibrosarcoma
Wachstumsmodus:
Adherent
Karyotyp:
Not specified
Morphologie:
Not specified
Produkte:
Not specified
Rezeptoren:
Not specified
Relevante Krankheit(en):
cancer
Produktbezeichnung
Hs 633T, 89050201
Biologische Quelle
human fibrosarcoma
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Not specified
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Human fibrosarcoma MBA/8387
Beschreibung der Zelllinie
Human fibrosarcoma
Anwendung
Tumourigenicity studies
Nährmedium
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Subkultur-Routine
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)