A375 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88113005, human skin, Epithelial
Synonym(e):
A-375 Cells, A375-MEL Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human skin
Beschreibung
Human malignant melanoma
Verpackung
tube of 5 μg 88113005-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88113005-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Modal no. = 62 (hypotriploid) 9 marker chromosomes. Normal N2, N6 and N22 present.
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)