J0528239 human cell line
88052041, IHW Number: 9041
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 88052041-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052041-1VL
Ethnizität
Italian
Geschlecht
male
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 401
B: 3502
HLA DRB1: 1104
HLA DRB3: 202
HLA DQAP: 4.1
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 301
HLA DPB1: 0402 1101
Serologisches Profil
HLA A ief: 1
HLA C: 4
HLA B: 35
HLA B ief: 35.2
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 5
HLA DR: 11
HLA Dw2: 25
HLA DR52: 52
HLA DQ: 7
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)