RPMI 2650
88031602, human nose, Epithelial
Synonym(e):
RPMI Cell Culture Medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
RPMI 2650, 88031602
Biologische Quelle
human nose
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 46
Morphologie
Epithelial
Produkte
Mucoid material
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 9,11
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 8,11
THO1: 6,8
TPOX: 8
vWA: 16,18
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.