IMR 32
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86041809, human nerve, Fibroblast/neuroblast
Synonym(e):
IMR32 Cells, Institute for Medical Research-32 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human nerve
Verpackung
tube of 5 μg 86041809-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86041809-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 46
Morphologie
Fibroblast/neuroblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
metastasis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)