BHK 21 (Clone 13) from hamster
85011433, hamster kidney, Fibroblast
Synonym(e):
BHK-21 (C-13) Cells, BHK-21 C-13 Cells, BHK21 clone 13 Cells, BHK21-C13 Cells, BHK21/C13 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
BHK 21 (Clone 13) from hamster, 85011433, from hamster kidney
Biologische Quelle
hamster kidney
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 44, pseudodiploid
Morphologie
Fibroblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Artikel
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com