HRA-19a1.1
9071517, human colon, Epithelial
Synonym(e):
HRA, HRA19
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
HRA-19a1.1, 09071517
Biologische Quelle
human colon
Verpackung
tube of 5 μg 09071517-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09071517-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 12,12
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9,12
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 16
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)