CAS4104-EP
Caps for Eppendorf® S-4-104 & S-4x750 Rotors
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638937 (NA)
Eppendorf® 5820748001 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)