EP5820742003
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, capacity 750 mL, pack of 2
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Materialien
round
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820742003 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kapazität
750 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)