C5423
Clenbuterol -hydrochlorid
≥95% (TLC), powder, β2-adrenoceptor agonist
Synonym(e):
4-Amino-α-(tert.-butylaminomethyl)-3,5-dichlorbenzylalkohol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Clenbuterol -hydrochlorid, ≥95%
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
InChIKey
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB2(154)
Anwendung
- as an agonist for β-adrenergic receptor (β-AR) from chick skeletal muscle
- to induce hypertrophic effects in masseter, digastric, and temporalis muscles of rat
- as a reference β-agonist standard in tandem mass spectrometry(MS-MS)
Biochem./physiol. Wirkung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMehr anzeigenUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..