C3921
Creatinase from Pseudomonas sp.
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, 10-15 units/mg protein
Synonym(e):
Creatine Amidinohydrolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
10-15 units/mg protein
Mol-Gew.
45 kDa
Zusammensetzung
Protein, ~70% biuret
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable