Merck
C30300-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac)-CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Verpackung
pkg of 1 × 1 g C303001-01
pkg of 1 × 10 g C303010-01
Porengröße
500 Å
Kapazität
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)