BUA444-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(2 x 50 mL conical tubes), pack of 2
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 2 x 50 mLcentrifuge tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022637452 (NA)
Eppendorf® 5804706005 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kapazität
(2 x 50 mL conical tubes)
Kompatibilität
for use with Rotor A-4-44
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)