Merck
AXYTXL10L
MAXYMum Recovery® pipette tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs, clear
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Größe:
0.1-10 μL
Sterilität:
non-sterile
Leistungsmerkmale:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Verpackung:
pkg of 20x1000tips/cs
Hersteller/Markenname:
Axygen Inc TXL-10-L
Corning
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TXL-10-L
Corning
Verpackung
pkg of 20x1000tips/cs
Größe
0.1-10 μL
Farbe
clear
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)