AXYTR222YRS
Pipette reference tips
racked, size 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, yellow, sterile
Synonym(e):
pipet tips
Empfohlene Produkte
Materialien
yellow
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TR-222-Y-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
200 μL
Farbe
yellow
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)