Merck
AXYTR222Y
Pipette reference tips
size 200 μL, pkg of 20x1000tips/cs, yellow
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Materialien
yellow
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TR-222-Y
Corning
Verpackung
pkg of 20x1000tips/cs
Größe
200 μL
Farbe
yellow
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.