Merck
AXYT200CRS
Pipette tips
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Materialien
clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-200-C-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
200 μL
Volumen
200 μL
Farbe
clear
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AXYT200CRS