Z186821
Allzweck-Probenahmebehälter
capacity 4 1/2 oz
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
lid: no
Kapazität
4 1/2 oz
Allgemeine Beschreibung
Stabiler und durchscheinender PP Container, beständig gegen Säuren und Laugen sowie die meisten organischen Lösemittel. Graduierung aufgeprägt 1oz and 20 mL. Preiswert genug zum Einmalgebrauch, aber auch stabil genug zum mehrfachen Verwenden. Dichtschließende PE-Deckel einzeln erhältlich. Nicht steril.
Sonstige Hinweise
Supplied without lid. No lid available.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z186821-500EA | 4061832331263 |