AXYSCT150VS
Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
capacity 1.5 mL, violet, sterile
Synonym(e):
centrifuge tubes
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Empfohlene Produkte
Materialien
screw top cap
violet
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 20,000 × g
Verpackung
pack of 500 tubes
case of 8 packs
Hersteller/Markenname
Axygen Inc
Corning
Kapazität
1.5 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)