AXYHS100QPCR
Axygen PlateMax Ultra heat sealing film for qPCR
Synonym(e):
sealing mat
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.13
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Axygen Inc
Corning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYHS100QPCR |