Merck
AXYFX250R
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 250 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
Synonym(e):
Beckman Pipette Tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc FX-250-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Kapazität
250 μL
Farbe
clear
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)