AV48137
Anti-PDHA1 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-PDHA, Anti-PDHCE1A, Anti-PHE1A, Anti-Pyruvate dehydrogenase (lipoamide) α 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
40 kDa
Speziesreaktivität
human, pig, rat, mouse, bovine, dog
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDHA1(5160)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-PDHA1 antibody recognizes human, mouse, rat, canine, bovine, pig, chicken, and zebrafish PDHA1.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable