SRP0234
PI3 kinase [p110a(E545K)/p85a] Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥55% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PIK3CA, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha, PtdIns-3-kinase p110
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥55% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥800 pmol/min-μg
Mol-Gew.
129 kDa
88 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Konzentration
0.56 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PIK3CA(5290)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)