AV31477
Anti-SLC30A9 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Solute carrier family 30 (Zinc transporter), member 9
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
63 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, horse, guinea pig, rabbit, bovine, dog
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC30A9(10463)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-SLC30A9 (AB1) antibody recognizes rat, human, canine, mouse, pig, bovine, and zebrafish SLC30A9.
The previously assigned protein identifier Q9Y6R2 has been merged into Q6PML9. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)