AMAB91827
Anti-CDX2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12967, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
CDX3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL12967, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1 μg/mL
Isotyp
IgG1
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CDX2(1045)
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)