A6218
Anti-ATM antibody, Mouse monoclonal
clone SYML6A10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-ATM antibody produced in mouse, Anti-Ataxia-Telangiectasia Mutated
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SYML6A10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~350 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from a G-361 (human melanoma) cell line
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATM(472)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)