A6093
Anti-ATM antibody, Mouse monoclonal
clone SYR6D4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-ATM antibody produced in mouse, Anti-Ataxia-Telangiectasia Mutated
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SYR6D4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 350 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using a whole cell extract of an ATM high-producer human melanoma cell line
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATM(472)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)