Wichtige Dokumente
A155
trans-(±)-ACPD monohydrate
solid, ≥97% (NMR)
Synonym(e):
trans-(±)-1-Amino-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid monohydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (NMR)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
SMILES String
O.N[C@]1(CC[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO4.H2O/c8-7(6(11)12)2-1-4(3-7)5(9)10;/h4H,1-3,8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/t4-,7+;/m1./s1
InChIKey
AZRMVYVZWAKHMR-RERZVJIGSA-N
Angaben zum Gen
human ... GRM1(2911) , GRM2(2912) , GRM3(2913) , GRM4(2914) , GRM5(2915) , GRM6(2916) , GRM7(2917) , GRM8(2918)
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)