Wichtige Dokumente
96924
2,2,2-Trifluorethanol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Trifluorethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
70 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
~896 °F
Expl.-Gr.
42 %
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−44 °C (lit.)
Dichte
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
SMILES String
OCC(F)(F)F
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
Anwendung(en)
sample preparation
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChIKey
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
86.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?