Wichtige Dokumente
T63002
2,2,2-Trifluorethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Trifluorethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
70 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
~896 °F
Expl.-Gr.
42 %
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
pH-Wert
7
bp
77-80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−44 °C (lit.)
Dichte
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChIKey
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Bei der Synthese von 2-Amino-3-cyano-4H-chromen- und Tetrahydrobenzo[b]pyran-Derivaten durch katalysatorfreie Eintopf-Kondensation von Aldehyden, Malononitril und Resorcin oder Dimedon.
- Bei der N-Formylierung von Aminen mit Ameisensäure in Gegenwart von heterogenen ZIF-8-Katalysatoren (zeolitic imidazolate framework, zeolitisches Imidazolat-Gerüst).
- Bei der Herstellung von 2-substituierten-2,3-Dihydro-4(1H)-Chinazolinon-Derivaten durch Kondensation von Anthranilamid mit Alkyl-, Aryl- oder Heteroaryl-Ketonen oder -Aldehyden.
- Bei der milden und selektiven Oxidation von Schwefelverbindungen mit H2O2(Wasserstoffperoxid).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
86.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
30 °C - closed cup