Wichtige Dokumente
532770
1H,1H,2H,2H-Perfluorhexan-1-ol
97%
Synonym(e):
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluor-1-hexanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.314 (lit.)
bp
140-143 °C (lit.)
Dichte
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
PFAS testing
SMILES String
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F9O/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h16H,1-2H2
InChIKey
JCMNMOBHVPONLD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
532770-25G | 4061833398845 |